Learn More
Falcon™ Tubes à essai en polystyrène à fond rond
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-196920
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
8 mL
14 mL
16 mL
19 mL
Type de bouchon:
Bouchon à clipser
Bouchon à vis
Sans bouchon
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000/carton
Conditionnement individuel, 500/boîte
En vrac, 1000/boîte
Sachet de 125, 1000/boîte
Sachet de 25 ; 500/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 10694331
Marque: Falcon™ 352045
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PS optiquement transparent pour faciliter la visualisation de l’échantillon. Les tubes en PS à fond rond Falcon™ sont largement utilisés et référencés dans les protocoles de laboratoire.
  • Solution largement utilisée et référencée dans les protocoles de laboratoire
  • Le bouchon à clipser à double position empêche la perte d’échantillons et permet une manipulation simple
  • Stérile, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml (réf. 352008 non stérile)
Le fondement de résultats de recherche cohérents
  • Fournir un confinement fiable des échantillons de liquides de laboratoire
  • Les tubes en polystyrène sont les mieux adaptés aux procédures nécessitant une grande clarté optique
  • Les bouchons à clipser à double position, les parois de jauge plus lourdes et la construction unique offrent un joint sûr et positif
  • Matériaux d’emballage de style médical
  • Puissance nominale de 1 400 FRC (les allégations FCR se réfèrent à la force centrifuge relative mesurée en g-force pour les matériaux d’une densité relative de 1,0, utilisée dans un rotor approprié avec un support amortissant et des précautions de sécurité corrects. Les tubes utilisés avec des solvants organiques à des températures inférieures à 0°C peuvent avoir des valeurs FCR inférieures.)
  • Les dimensions et les volumes du tube sont approximatifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Couleur Transparents
Description 1400 x G
Capacité (métrique) 19 mL
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Polystyrène
Jetable Oui
Comprend Bouchon à vis
Conditionnement Conditionnement individuel, 500/boîte
Stérilité Stérile
Graduated Non
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube à essai