Learn More
BD Aiguille adhésive de résine époxy en acier inoxydable Falcon™
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
27 G
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Calibre - 27G
- Longueur - 3/4 po (19 mm)
- Diamètre extérieur - 0,4 mm
- Paroi - régulière
- Biseau - régulier
- Stérile
- Sans latex
- Code couleur - gris
- Quantité - 100
Spécification
Spécification
| Matériau | Stainless Steel |
| Couleur | Gris |
| Calibre d’aiguille | 27 G |
| Diamètre (métrique) externe | 0.4 mm |
| À utiliser avec (application) | Exclusivement destiné à un usage unique |
| Sans latex | Oui |
| Type de produit | Aiguille |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 19 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Biseau |
| À utiliser avec (équipement) | SZR-150, relié à un adaptateur Luer ou un raccord Luer Lock |
| Afficher plus |