Learn More
Falcon™ Conteneurs d’échantillons stériles
GREENER_CHOICE
Code produit. 10153862 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
110 ml
220 ml
Closure Included:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Code produit. 10153862
Marque: Falcon™ 354020
En PP transparent pour plus de solidité et de visibilité. Les conteneurs d’échantillons stériles Falcon™ conviennent parfaitement aux prélèvements d’échantillons.
  • Les récipients stériles en polypropylène jetables assurent un confinement sécurisé des échantillons
  • Disponible en tailles 110 ml (4 1 2 oz) et 220 ml (8 oz) avec et sans couvercles correspondants
  • Inclut des graduations moulées pour faciliter les mesures
  • Gradués en onces et en millilitres pour fournir des récipients à usage unique et pratique pour la collecte, le transport et le stockage d’une grande variété d’échantillons
  • Inertes et chimiquement résistants aux réactifs de laboratoire couramment utilisés à température ambiante
  • Caractéristiques
    Stérile
  • Graduations de 4 1/4 oz de 1/2 oz à 4 1/2 oz par incréments de 1/4 oz et de 20 ml à 110 ml par incréments de 10 ml
  • Taille 8 oz gradués de 1/4 oz à 8 oz par incréments de 1/4 oz. et de 20 ml à 220 ml par incréments de 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Closure Included Non
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 220 ml
Nbre par carton 500/carton
Nb par paquet 20/boîte