Learn More
Falcon™ Flacons traités pour culture tissulaire
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
70 ml
250 à 380 ml
600 ml
750 ml
800 ml
Surface de culture:
12,5 cm2
150 cm2
175 cm2
225 cm2
25 cm²
25 cm2
75 cm2
75 cm2
Type de bouchon:
Bouchon de transfert aseptique
Ventilé/Fermé
Type de goulot:
Cannelé
Fileté
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
30 pièces
40 pièces
60 pièces
Description
- L’empilement sécurisé assure la stabilité contre les pointes accidentelles ou les déversements
- Apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/mL
- Graduations volumétriques et zone d’écriture
- Les bouchons ventilés intègrent une membrane hydrophobe de 0,2 μm pour une meilleure utilisation lors de l’échange de gaz
- La surface et le volume de croissance sont nominaux
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 2,36 oz |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | 70 ml |
| Matériau | Verre |
| À utiliser avec (application) | Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d‘anticorps et de protéines, pour les cultures en suspension |
| Type de goulot | Cannelé |
| Nbre par carton | 100 |
| Nb par paquet | 20/Paquet |
| Forme | Rectangulaires |
| Revêtement de surface | Traitement physique de surface |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.