Learn More
Falcon™ Flacons traités pour culture tissulaire
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-122715 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
70 ml
250 à 380 ml
600 ml
750 ml
800 ml
Surface de culture:
12,5 cm2
150 cm2
175 cm2
225 cm2
25 cm²
25 cm2
75 cm2
75 cm2
Type de bouchon:
Bouchon de transfert aseptique
Ventilé/Fermé
Type de goulot:
Cannelé
Fileté
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
30 pièces
40 pièces
60 pièces
Code produit. 10354331
Marque: Falcon™ 353018
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PS vierge optiquement transparent pour une meilleure visualisation des échantillons ou des cellules. Les flacons traités pour culture tissulaire Corning™ Falcon™ sont traités par un plasma de gaz sous vide afin de garantir une surface de croissance uniforme.
  • L’empilement sécurisé assure la stabilité contre les pointes accidentelles ou les déversements
  • Apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/mL
  • Graduations volumétriques et zone d’écriture
  • Les bouchons ventilés intègrent une membrane hydrophobe de 0,2 μm pour une meilleure utilisation lors de l’échange de gaz
  • La surface et le volume de croissance sont nominaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0,8 oz
Couleur de bouchon Bleu
Matériau du bouchon HDPE
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre
À utiliser avec (application) Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d‘anticorps et de protéines, pour les cultures en suspension
Type de goulot Cannelé
Nbre par carton 100
Nb par paquet 10/Paquet
Forme Rectangulaires
Revêtement de surface Traitement physique de surface
Stérilité Stérile
Forme du fond Rectangulaires
Type de bouchon Bouchon de transfert aseptique
Surface de culture 12,5 cm2
Traitement de surface Peptide de fibronectine
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.