Learn More
Thermo Scientific Chemicals Famciclovir
Code produit. 16661852 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 16661852
Marque: Thermo Scientific Chemicals 463170010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104227-87-4
Formule moléculaire C14H19N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 321.34
Numéro MDL MFCD00866964
Clé InChI GGXKWVWZWMLJEH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acétate de 2-[(acétyloxy)méthyl]-4-(2-amino-9H-purine-9-yl)butyle
SMILES CC(=O)OCC(CCN1C=NC2=CN=C(N)N=C12)COC(C)=O
Spécification
Vecteur alpha FAMCICLOVIR
Nom chimique ou matériau Famciclovir
Point de fusion 103°C to 107°C
Couleur Blanc
Spectre IR Conforme
Conditionnement flacon en verre
Quantité 1 g
Sensibilité Heat sensitive
Poids de la formule 321.33
Forme physique Poudre cristalline