Learn More
Famciclovir, MedChemExpress
Code produit. p-200102050
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Code produit. 16423357
Marque: Medchem Express HY17426
MedChemExpress Famciclovir(BRL 42810) is a guanine analogue antiviral drug used for the treatment of various herpesvirus infections.
Famciclovir(BRL 42810) is a guanine analogue antiviral drug used for the treatment of various herpesvirus infections.
Spécification
Nom chimique ou matériau Famciclovir
CAS 104227-87-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H19N5O4
Quantité 50 mg
Synonyme BRL 42810
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (311.21 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (155.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=C2N=CN(CCC(COC(C)=O)COC(C)=O)C2=N1
Poids moléculaire (g/mol) 321.33
Poids de la formule 321.33
Pourcentage de pureté 99.97%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.