Learn More
Hellma™ Far UV Quartz Fluorescence Cuvette Single Cells
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,1 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Fluorescence Cuvette Single Cell |
| Capacité (métrique) | 0,1 ml |
| Matériau | Far UV Quartz |
| Quantité | 1Each |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 à 2500 nm |