Learn More
Faropenem daloxate, MedChemExpress
Code produit. 16414226
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Code produit. 16414226
Marque: Medchem Express HY10004
MedChemExpress Faropenem daloxate is the first oral penem in a new class of beta-lactam antibiotics.
Faropenem daloxate is the first oral penem in a new class of beta-lactam antibiotics.
Spécification
Nom chimique ou matériau Faropenem daloxate
Forme physique Solid
CAS 141702-36-5
Couleur Jaune clair
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H19NO8S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Faropenem medoxil
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (251.64 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(N1[C@@]2(SC([C@@H]3OCCC3)=C1C(OCC4=C(OC(O4)=O)C)=O)[H])[C@]2([H])[C@H](O)C
Poids moléculaire (g/mol) 397.4
Poids de la formule 397.4
Pourcentage de pureté 98.18%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.