Learn More
Fasiglifam, MedChemExpress
Code produit. 16466707
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16466707
Marque: Medchem Express HY10480
MedChemExpress Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fasiglifam
CAS 1000413-72-8
Couleur Red
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H32O7S
Quantité 5 mg
Synonyme TAK-875
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 128 mg/mL (243.98 mM)
SMILES CC1=C(C(C)=CC(OCCCS(C)(=O)=O)=C1)C2=CC(COC3=CC=C4[C@@H](COC4=C3)CC(O)=O)=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 524.63
Poids de la formule 524.63
Pourcentage de pureté 95.05%
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.