missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fasiglifam, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Description
Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fasiglifam |
| CAS | 1000413-72-8 |
| Couleur | Red |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C29H32O7S |
| Quantité | 200 mg |
| Synonyme | TAK-875 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 128 mg/mL (243.98 mM) |
| SMILES | CC1=C(C(C)=CC(OCCCS(C)(=O)=O)=C1)C2=CC(COC3=CC=C4[C@@H](COC4=C3)CC(O)=O)=CC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 524.63 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu