Learn More
Brady™ Chargeur de batterie rapide
Click to view available options
Couleur:
Noir
Description
- Accessoires pour imprimantes portables
- Chargeur rapide pour étiqueteuse BMP71 - Version EU
Spécification
Spécification
| Type de produit | AC Adapter |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | BMP71 Label Printer |
| Description | Chargeur rapide - Europe 220V |
| Format | AC Adapter |
| Quantité | 1 pièce |
| Tension | 220 V |
| Alternate Part Number | M71-QC-EU |