Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fast Blue BB 98 %, pure
Code produit. 10052610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
Code produit. 10052610
Marque: Thermo Scientific Chemicals 191570250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 120-00-3 | C17H20N2O3 | 300.358 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-00-3
Formule moléculaire C17H20N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 300.358
Numéro MDL MFCD00009091
Clé InChI CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-Amino-2', 5'-diethoxybenzanilide, Azoic Diazo No.20, C.I. 37175
CID PubChem 67108
Nom IUPAC N-(4-amino-2,5-diéthoxyphényl)benzamide
SMILES CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Fast blue BB
Point de fusion 98.0°C to 100.0°C
Note relative au nom 98%
Plage de pourcentage du dosage 98%
Beilstein 13, III, 2170
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 300.35
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Marron à gris
Quantité 25 g
Forme physique Poudre ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fast Blue BB
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.