Learn More
Thermo Scientific Chemicals Base BB bleu rapide
Code produit. p-7042414
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15474829
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62456.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 120-00-3 | C17H20N2O3 | 300.358 g/mol
C.I. 37175
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C.I. 37175
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-00-3
Formule moléculaire C17H20N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 300.358
Numéro MDL MFCD00009091
Clé InChI CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 37175; 4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide
CID PubChem 67108
Nom IUPAC N-(4-amino-2,5-diéthoxyphényl)benzamide
SMILES CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Fast Blue BB base
Point de fusion 95°C to 105°C
Beilstein 3416889
Poids de la formule 300.35
Couleur Marron à gris
Quantité 25 g
Forme physique Poudre