Learn More
Epredia™ Solution fixatrice Fast Flex™ Code produit.: 12559946
Epredia™ Solution fixatrice Fast Flex™
Code produit. p-4532395 Tous les produits Epredia Produits
2,5 gal., 1 pièce
Code nomenclature Nacres: MA.02
Click to view available options
Quantité:
5 l
2,5 gal.
Conditionnement:
1 pièce
5L
Code produit. 12559946
Marque: Epredia™ 9800
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Employez un fixateur conçu pour une utilisation dans la salle de macroscopie avec la solution fixatrice Epredia™ Richard-Allan ScientificTM Fast FlexTM.
Employez un fixateur conçu pour une utilisation dans la salle de macroscopie avec la solution fixatrice Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Fast Flex™.
  • Placez les cassettes dans la solution fixatrice pendant au moins 20 minutes avant de les charger sur le processeur
  • Compatible avec de la formaline tamponnée neutre à 10 % et d’autres fixateurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 2,5 gal.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot802823 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/04/2024 Code produit9800
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Solution fixatrice Fast Flex™ >