Learn More
Epredia™ Réactifs de traitement Fast-Flex™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Kit Fast Flex 2, sans xylène
Conditionnement:
3 kits
Description
Améliorez la qualité des tissus traités grâce aux réactifs de traitement Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Fast Flex™, qui peuvent être commandés avec un agent clarifiant soit à base de xylène, soit à base de substitut de xylène.
- Réduit de 80 % la durée de traitement des tissus
- Diminue la quantité de réactifs utilisée jusqu’à 75 %
- Simplifie la gestion des réactifs en supprimant le besoin de faire pivoter les réactifs
- Compatible avec les colorants spéciaux H&E, IHC et in situ
Comprend :
un flacon de 5 L chacun : fixateur (solution 1), déshydratant (solution 2) et réactif clarifiant (solution 3).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit Fast Flex 2, sans xylène |