Learn More
Epredia™ Réactifs de traitement Fast-Flex™
Code produit. p-4532386 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Kit Fast Flex 2, sans xylène
Conditionnement:
3 kits
Code produit. 12510007
Marque: Epredia™ 9802
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Améliorez la qualité des tissus traités grâce à ces réactifs de traitement, qui peuvent être commandés avec un agent clarifiant soit à base de xylène, soit à base de substitut de xylène.
Améliorez la qualité des tissus traités grâce aux réactifs de traitement Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Fast Flex™, qui peuvent être commandés avec un agent clarifiant soit à base de xylène, soit à base de substitut de xylène.
  • Réduit de 80 % la durée de traitement des tissus
  • Diminue la quantité de réactifs utilisée jusqu’à 75 %
  • Simplifie la gestion des réactifs en supprimant le besoin de faire pivoter les réactifs
  • Compatible avec les colorants spéciaux H&E, IHC et in situ
Comprend :
un flacon de 5 L chacun : fixateur (solution 1), déshydratant (solution 2) et réactif clarifiant (solution 3).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit Fast Flex 2, sans xylène