Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest SmaI
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
5' CCC ↓ GGG 3'
3' GGG ↑ CCC 5'
FastDigest enzymes are an advanced line of fast restriction enzymes that are all 100% active in the universal FastDigest and FastDigest Green reaction buffers.
The universal buffer allows rapid single-, double- or multiple-DNA digestion within 5-15 minutes, eliminating any need for buffer change or subsequent DNA clean-up steps. DNA modifying enzymes, such as Klenow Fragment, T4 DNA ligase, alkaline phosphatases, and T4 DNA polymerase all have 100% activity in FastDigest Buffer. Therefore, enzymes for downstream applications can be directly added to the FastDigest reaction mix.
For additional convenience FastDigest Green Buffer includes a density reagent and two tracking dyes for direct loading of digestion reaction products on gels.
Short incubation times and optimal composition of the universal FastDigest Buffer eliminate star activity effects.
Caractéristiques
- Activité de 100 % de toutes les enzymes FastDigest dans le tampon universel
- Compatibilité du tampon de 100 % avec les applications en aval
- Digestion complète en 5 à 15 minutes
- Chargement direct sur les gels
- Pas d’activité Star
- 176 enzymes FastDigest disponibles
Applications
- Clonage moléculaire
- Cartographie des sites de restriction
- Génotypage
- Transfert de Southern
- Polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP)
- Analyse de SNP
Remarque
Lors de la digestion de l’ADN et avec les applications en aval, le tampon FastDigest Green offre une performance aussi élevée que le tampon incolore FastDigest. Pour les applications qui nécessitent une analyse des produits par excitation de fluorescence (par ex., mesures de la concentration en lumière UV), le tampon incolore FastDigest est recommandé.
Pour la sensibilité à la méthylation, se référer aux caractéristiques du produit.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | FastDigest SmaI (100 μL), 10X FastDigest Buffer (1.0 mL), 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL), Store at –20°C. |
| Sensibilité à la méthylation | Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm |
| Enzymes | SmaI |
| Tampon compatible | Tampon 10X FastDigest/FastDigest Green |
| Sensible à l’inactivation thermique | Oui |
| Température de réaction optimale | 37°C |
| Enzymes de restriction de type IIS | Non |
| Quantité | 100 μlitres |
| Type de produit | Enzyme de restriction |
| Catégorie de recherche | Clonage traditionnel |
| Show More |