Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest BcuI
Code produit. p-6075974 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
20 μlitres
50 μL (50 réactions)
Conditionnement:
20 réactions
50 réactions
Code produit. 10611431
Marque: Thermo Scientific™ FD1253
L’enzyme de restriction FastDigest SpeI (BcuI) reconnaît les sites A^CTAGT et sa coupe est optimale à 37°C en 5 à 15 minutes, en utilisant le tampon universel FastDigest (isoschizomères : AhlI).
Les enzymes Thermo Scientific FastDigest constituent une gamme complexe d’enzymes de restriction rapide qui sont toutes actives à 100 % dans les tampons de réaction universels FastDigest et FastDigest Green.
Le tampon universel permet des digestions rapides de l’ADN, simples, doubles ou multiples, en 5 à 15 minutes, sans qu’il y ait besoin de changer de tampon ou de recourir à des étapes ultérieures de purification de l’ADN. Les enzymes de modification de l’ADN, telles que le fragment de Klenow, l’ADN ligase T4, la phosphatase alcaline et l’ADN polymérase T4 ont toutes une activité de 100 % avec le tampon FastDigest. Ainsi, les enzymes des applications en aval peuvent être directement ajoutées au mélange réactionnel FastDigest.
Pour une plus grande praticité, le tampon FastDigest Green comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits de la digestion sur les gels.
Des temps d’incubation courts et une composition optimale du tampon universel FastDigest empêchent les effets d’une activité Star.
Caractéristiques
  • Activité de 100 % de toutes les enzymes FastDigest dans le tampon universel
  • Compatibilité du tampon de 100 % avec les applications en aval
  • Digestion complète en 5 à 15 minutes
  • Chargement direct sur les gels
  • Pas d’activité Star
  • 176 enzymes FastDigest disponibles
Applications
  • Clonage moléculaire
  • Cartographie des sites de restriction
  • Génotypage
  • Transfert de Southern
  • Polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP)
  • Analyse SNP
Remarque
Lors de la digestion de l’ADN et avec les applications en aval, le tampon FastDigest Green offre une performance aussi élevée que le tampon incolore FastDigest. Pour les applications qui nécessitent une analyse des produits par excitation de fluorescence (par ex., mesures de la concentration en lumière UV), le tampon incolore FastDigest est recommandé.
Pour la sensibilité à la méthylation, se référer aux caractéristiques du produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • FastDigest BcuI (20 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Sensibilité à la méthylation Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Enzymes Bcu I
Tampon compatible Tampon 10X FastDigest/FastDigest Green
Sensible à l’inactivation thermique Non
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 20 μlitres
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel
Gamme de produits FastDigest
En surplomb 5' protruding ends