Learn More
MP Biomedicals™ Substitut de SVF chimiquement défini, sans produits d’origine animale, synthétique FastGro
Code produit. p-7163262 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 16277721
Marque: MP Biomedicals™ 092640049
FastGro permet de cultiver des cellules in vitro sans utiliser de sérum et sans aucun composé d’origine animale ou humaine.
FastGro permet de cultiver des cellules in vitro sans utiliser de sérum et sans aucun composé d’origine animale ou humaine. FastGro est un additif entièrement défini, éliminant ainsi le besoin de sérum, pour un large éventail de pratiques de culture cellulaire. Puisque FastGro est chimiquement défini, il élimine les variations de lot à lot. Tous les composants de FastGro sont des composés chimiques hautement purifiés et identifiés.
La culture de cellules dans un milieu enrichi avec FastGro présente un certain nombre d’avantages par rapport aux milieux enrichis en SVF conventionnels.
  • En raison de sa nature chimiquement définie, il n’existe aucune variation de lot à lot. Ainsi, la nécessité de tester de nouveaux lots de sérum est éliminée.
  • Il n’y a aucune interférence de composés sériques inconnus dans vos recherches.
  • Puisqu’il ne contient pas ni hormones ni cytokines, il n’influence pas vos données de recherche.
  • FastGro est économique, car il ne contient aucun produit dérivé animal ou humain.
  • Il peut être conservé au réfrigérateur. Aucune décongélation requise avant utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C
Forme Liquide
Type de spécialité Sérums synthétiques
Type de produit Substitut de sérum SVF
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Qualité Biologie cellulaire
Testé pour Cellules épithéliales hépatiques, HaCaT, Hépatocytes humains primaires, Hybridome, VERO, HEK293, CHO, HEP G2, HeLa, Kératinocytes humains
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
compliance-icons
Identifiant produit
  • FastGro Synthetic, animal free, chemically defined FBS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.