Learn More
Fasudil Hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. p-200096320
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
200 mg
500 mg
Code produit. 16430976
Marque: Medchem Express HY10341
MedChemExpress Fasudil (HA-1077; AT877) Hydrochloride is a nonspecific RhoA/ROCK inhibitor and also has inhibitory effect on protein kinases, with an Ki of 0.33 μM for ROCK1, IC50s of 0.158 μM and 4.58 μM, 12.30 μM, 1.650 μM for ROCK2 and PKA, PKC, PKG, respectively. Fasudil Hydrochloride is also a potent Ca2+ channel antagonist and vasodilator.
Fasudil (HA-1077
Spécification
Nom chimique ou matériau Fasudil Hydrochloride
CAS 105628-07-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H18ClN3O2S
Quantité 200 mg
Synonyme HA-1077 HydrochlorideAT-877 Hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 55 mg/mL (167.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.56 mM)
SMILES O=S(C1=CC=CC2=C1C=CN=C2)(N3CCNCCC3)=O.Cl[H]
Poids moléculaire (g/mol) 327.83
Poids de la formule 327.83
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.