Learn More
FCCP, MedChemExpress
Code produit. 16482998
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16482998
Marque: Medchem Express HY100410
MedChemExpress FCCP is an uncoupler of oxidative phosphorylation (OXPHOS) in mitochondria. FCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
FCCP is an uncoupler of oxidative phosphorylation (OXPHOS) in mitochondria. FCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
Spécification
Nom chimique ou matériau FCCP
CAS 370-86-5
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H5F3N4O
Quantité 10 mg
Synonyme Carbonyl cyanide 4-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.44 mM) ∣Ethanol : ≥ 33.3 mg/mL (131.01 mM)
SMILES N#C/C(C#N)=N/NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 254.17
Poids de la formule 254.17
Pourcentage de pureté 99.46%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.