Learn More
Novus Biologicals™ FCHSD1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Neuroscience |
| Cible | FCHSD1 |
| Synonyme | FCH and double SH3 domains 1, FCH and double SH3 domains protein 1, FLJ00007, nervous wreck homolog 2, NWK2 |
| Symbole de gène(s) | FCHSD1 |