Learn More
Ohaus™ Balance de portionnement alimentaire série FD
Code produit. 12982611 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
:
Capacité : 3 kg ; Linéarité : plusmn;0,2 g
Code produit. 12982611
Marque: Ohaus™ 71210143
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Autonomie de la batterie 120 heures d’utilisation avec batterie rechargeable
Type de batterie Acide-plomb
Étalonnage Calibrage de portée externe ou de linéarité sélectionnable par l’utilisateur
Certifications/Conformité Homologué NSF/Certifié à NSF/ANSI 169-2005
Type de connexion Non applicable
Structure Boîtier et plate-forme en acier inox, indicateur de niveau initial
Capacité 3 kg
Type d’affichage Écran LCD à 7 segments avec rétroéclairage
Précision affichage 0,100000 g
Type de clavier Interrupteur à membrane à 4 boutons
Linéarité 0,200000 g
Modèle FD3H
Type de protection IP43
Reproductibilité 0,2 g
Résolution 30000
Temps de stabilisation <2 s
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Type Balance de portionnement alimentaire série FD
Modes de pesée Livre, once décimale, once fractionnelle de 3/4, 1/2 et 1/4, gramme, kilogramme, affichage mixte lb:oz (onces soit décimales soit fractionnelles)
Dimensions (L x l) 300,00 x 223,00 mm
Dimensions (L x l x H) 300,00 x 223,00 x 71,000 mm
Longueur (impériale) 11,80 in
Longueur (métrique) 300,00 mm
Largeur (impériale) 8,80 in
Largeur (métrique) 223,00 mm
Hauteur (impériale) 2,80 in
Hauteur (métrique) 71,000 mm
Profondeur (impériale) 11,80 in
Profondeur (métrique) 300,00 mm
Poids (métrique) 3,6 kg
Alimentation électrique Adaptateur mural secteur de 9 VCC 0,5 A, 100/120 VCA 50/60 Hz
Tension 9/100 à 120 V
Fréquence 50/60 Hz