Learn More
Ohaus™ Balance de portionnement alimentaire série FD
Code produit. 11860152 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
FD15
FD6
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11860152
Marque: Ohaus™ 71170444
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Une balance pour le portionnement robuste et multifonction conçue pour une utilisation dans les services alimentaires.
L’OHAUS FD est une balance de portionnement robuste et multifonction conçue pour une utilisation dans les applications de services alimentaires. Parfaitement adaptée au portionnement alimentaire et aux pesées de contrôle, la balance FD associe une conception facile à nettoyer, un affichage rapide et une cellule de chargement de haute précision. Conçue pour être utilisée dans les restaurants, les boulangeries, la fabrication alimentaire et les autres domaines nécessitant rapidité de fonctionnement et flexibilité, la balance OHAUS FD offre robustesse et propreté dans une conception économique unique.
  • Entièrement en acier inoxydable
  • Cellules de pesée haute résolution avec composants électroniques avancé offrant une résolution allant jusqu’à 30 000 d
  • Homologuée NSF / certifiée à NSF / ANSI 169-2005 (anciennement NSF C-2) et USDA-AMS, acceptée à NSF / 3-A 14159-1, conforme à la norme HACCP
  • Mode pesée de contrôle grâce au témoin à 3 LED et à l’alarme sonore
  • Affichage LCD rétroéclairé lumineux
  • Affichage stable du poids en 2 secondes
  • Unités de pesée multiples comprenant notamment : pourcentage de pesée, lb, oz décimale et fractionnelle, kg, g et lb:oz
  • Batterie interne rechargeable de 120 heures ou une alimentation secteur
  • Garantie et assistance à la pointe de l’industrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 120 heures
Type de batterie Batterie interne au plomb-acide étanche rechargeable
Étalonnage Calibrage de portée externe ou de linéarité sélectionnable par l’utilisateur
Certifications/Conformité NSF, HACCP
Structure Boîtier et plate-forme en acier inox, indicateur de niveau initial
Capacité 6 kg
Type d’affichage LCD bleu rétroéclairé de 7 segments à 5 chiffres
Précision affichage 0,5 g
Type de clavier Interrupteur à membrane à 4 boutons
Linéarité ±1 g
Modèle FD6
Type de protection IP43
Temps de stabilisation <2 s
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Type Balance de portionnement alimentaire série FD
Modes de pesée Livre, once décimale, once fractionnelle de 3/4, 1/2 et 1/4, gramme, kilogramme, affichage mixte lb:oz (onces soit décimales soit fractionnelles)
Largeur (métrique) 300 mm
Hauteur (métrique) 223 mm
Profondeur (métrique) 71 mm
Poids (métrique) 3,6 kg
Alimentation électrique Adaptateur mural secteur de 9 VCC 0,5 A, 100/120 VCA 50/60 Hz
Tension 9/100 à 120 V
Fréquence 50/60 Hz