Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Febantel |
| CAS | 58306-30-2 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Point de fusion | 130°C |
| Synonyme | N-{2-[2,3-Bis-(methoxycarbonyl)-guanido]-5-(phenylthio)-phenyl}-2-methoxyacetamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 446.48 g/mol |
| Quantité | 100 mg |
| Qualité | Anthelminthiques et flukicides |