Learn More
Febantel, Thermo Scientific™
Code produit 17322501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17322501 5 g 5g
17312501 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17322501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468780050
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 58306-30-2
Formule moléculaire C20H22N4O6S
Poids moléculaire (g/mol) 446.48
Numéro MDL 01738527
Clé InChI HMCCXLBXIJMERM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Carbamate de méthyle N-[(méthoxycarbonyl)imino]([2-(2-méthoxyacétamido)-4-(phénylsulfanyl)phényl]amino})méthyl}
SMILES COCC(=O)NC1=CC(SC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(NC(=O)OC)=NC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Febantel
Conditionnement Flacon en verre
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre/Cristaux
Couleur Blanc à jaune clair
Point de fusion 129°C to 130°C
Merck Index 3973
Solubilité Insoluble dans l’eau.
Quantité 5 g
Poids de la formule 446.48