Learn More
Fébuxostat, Mikromol™
Code produit 18090850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18090850 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18090850 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3552.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Fébuxostat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Febuxostat
CAS 144060-53-7
Noms d’analytes ou de composants Febuxostat
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H16 N2 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-(3-Cyano-4-isobutyloxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, FBX, Febugood, Feburic, Febutaz, Febuxostat, TEI 6720, TMX 67, Uloric, Zurig
Formule InChI InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
SMILES CC(C)COc1ccc(cc1C#N)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-[3-cyano-4-(2-méthylpropoxy)phényl]-4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 316.37
Quantité 250 mg
Poids de la formule 316,0882 g/mol