Learn More
RETSCH Kits d’alimentation
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Dimensions:
40 mm Feed Chute
75 mm Feed Chute
Goulotte d’alimentation 75/40 mm
Goulotte d’alimentation de 15 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’alimentation |
| Comprend | Goulotte d’alimentation à ajustage par pression 40 mm, support, trémie de 2,8 L et dispositif de fixation |
| Dimensions | 40 mm Feed Chute |