Learn More
Solution Fehling B, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fehling B solution |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 6381-59-5, 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Point d’ébullition | 100.0°C |
| Densité | 1.2400g/mL |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Gravité spécifique | 1.24 |
| Numéro MDL | MFCD00065391 |
| Quantité | 1 l |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
- Fehling B solution
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.