Learn More
Réactif de Fehling II pour les sucres, Pour la détermination du sucre, Réag. Ph. Eur., solution II : tartrate de potassium et de sodium, alcalin, Honeywell Fluka™
Code produit 15635040 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 ml
1 l
1,5 l
2,5 l
6 x 250 ml
6 x 500 ml
30 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1.50L
1L
2.50L
250mL
30L
4 pièces
500mL
6 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15635040 1 l 1L
15655040 250 ml 250mL
15685040 500 ml 500mL
15605050 6 x 250 ml 6 pièces
15625040 1,5 l 1.50L
15645040 2,5 l 2.50L
15615050 6 x 500 ml 6 pièces
15695040 6 x 1 l 6 pièces
15675040 4 x 2,5 l 4 pièces
15665040 30 l 30L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15635040 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 360191L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour la détermination du sucre, réactif Ph. Eur., solution II : tartrate de sodium et de potassium, alcalin
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fehling’s reagent II for sugars
CAS 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5
Numéro MDL MFCD00012467
Numéro UN UN1824
Densité 1.23-1.25g/mL at 20°C
Quantité 1 l
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fehling
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide