Learn More
Felbamate, MedChemExpress
Code produit. 16444277
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16444277
Marque: Medchem Express HYB0184
MedChemExpress Felbamate (W-554) is a potent nonsedative anticonvulsant whose clinical effect may be related to the inhibition of N-methyl-D-aspartate (NMDA).
Felbamate (W-554) is a potent nonsedative anticonvulsant whose clinical effect may be related to the inhibition of N-methyl-D-aspartate (NMDA).
Spécification
Nom chimique ou matériau Felbamate
Forme physique Solid
CAS 25451-15-4
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H14N2O4
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonyme W-554 ADD-03055
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (419.74 mM)
SMILES NC(OCC(C1=CC=CC=C1)COC(N)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 238.24
Poids de la formule 238.24
Pourcentage de pureté 98.1%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.