missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Felbamate, MedChemExpress

Code produit. 16488156
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16488156

Marque: Medchem Express HYB0184

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Felbamate (W-554) is a potent nonsedative anticonvulsant whose clinical effect may be related to the inhibition of N-methyl-D-aspartate (NMDA).

Felbamate (W-554) is a potent nonsedative anticonvulsant whose clinical effect may be related to the inhibition of N-methyl-D-aspartate (NMDA).

Spécification

Nom chimique ou matériau Felbamate
Forme physique Solid
CAS 25451-15-4
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H14N2O4
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonyme W-554 ADD-03055
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (419.74 mM)
SMILES NC(OCC(C1=CC=CC=C1)COC(N)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 238.24
Poids de la formule 238.24
Pourcentage de pureté 98.1%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis