Learn More
Cytiva Raccord Luer Lock femelle pour les systèmes ÄKTA
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le raccord Luer Lock femelle Cytiva peut être utilisé avec de nombreux systèmes de chromatographie liquide ÄKTA, notamment : Systèmes ÄKTAexplorer™, ÄKTApurifier™, ÄKTAfplc™, or ÄKTAmicro™.
Spécification
Spécification
| Type | Raccord Luer-Lock femelle |
| Raccordements | Raccord Luer-Lock, femelle |
| Quantité | 1 de chaque |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillonneur automatique A-900 et A-905, utilisé dans de nombreux systèmes ÄKTA, notamment : ÄKTAexplorer, ÄKTAPurifier, Ä |