Learn More
Value Plastics Female Luer Thread Style to UNF Threaded Adapter Fittings, Straight
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre du filetage:
1/4-28 UNF(M)
UNF(M) 10/32
Admission:
Luer femelle avec hexagone 0,25 po
Luer femelle avec hexagone de 0,313po
Matériau (joint):
Nylon
Polycarbonate
Polypropylène
Conditionnement:
25 pièces
Description
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Thread design provides a secure closure—preventing contamination. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS |
| Quantité d’emballage | 25/Pk. |
| Admission | Luer femelle avec hexagone de 0,313po |
| Diamètre du filetage | 1/4-28 UNF(M) |
| Matériau (joint) | Nylon |