Learn More
Fénaminostrobine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326967
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30326967 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326967 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13409000AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenaminostrobin
CAS 366815-39-6
Noms d’analytes ou de composants Fenaminostrobin
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C21 H21 Cl2 N3 O3
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzeneacetamide, 2-[[[(E)-[(2E)-3-(2,6-dichlorophenyl)-1-methyl-2-propenylidene]amino]oxy]methyl]-α-(methoxyimino)-N-methyl-, (αE)- (9CI), Diclofenoxystrobin, Fenaminostrobin, Fenaminstrobin, Xiwojunan, Benzeneacetamide, 2-[[[(E)-[(2E)-3-(2,6-dichlorophenyl)-1-methyl-2-propen-1-ylidene]amino]oxy]methyl]-α-(methoxyimino)-N-methyl-, (αE)-
Formule InChI InChI=1S/C21H21Cl2N3O3/c1-14(11-12-17-18(22)9-6-10-19(17)23)25-29-13-15-7-4-5-8-16(15)20(26-28-3)21(27)24-2/h4-12H,13H2,1-3H3,(H,24,27)/b12-11+,25-14+,26-20+
SMILES CNC(=O)\C(=N\OC)\c1ccccc1CO\N=C(/C)\C=C\c2c(Cl)cccc2Cl
Nom IUPAC (2E)-2-[2-[[(E)-[(E)-4-(2,6-diclorofenil)but-3-en-2-ilideno]amino]oximetil]fenil]-2-metoxiimino-N-metilacetamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 434.3157
Quantité 1 mL
Poids de la formule 433.096 g/mol