Learn More
Beskrivelse
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Fenamiphos-sulfone |
| CAS | 31972-44-8 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Point d’éclair | >80°C |
| Beilstein | 2395109 |
| Couleur | Blanc |
| Synonyme | O-Ethyl O-[4-(Methylsulfonyl)-m-tolyl]isopropylphosphoramidate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 335.36 g/mol |
| Quantité | 50 mg |
| Qualité | Acaricides et insecticides |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?