Learn More
Fenbendazole, MedChemExpress
Code produit. 16408296
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16408296
Marque: Medchem Express HYB0413
MedChemExpress Fenbendazole is a broad spectrum benzimidazole anthelmintic used against gastrointestinal parasites.
Fenbendazole is a broad spectrum benzimidazole anthelmintic used against gastrointestinal parasites.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenbendazole
Forme physique Solid
CAS 43210-67-9
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H13N3O2S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (33.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2N1
Poids moléculaire (g/mol) 299.35
Poids de la formule 299.35
Pourcentage de pureté 99.75%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.