Learn More
Fenbendazole sulfone, Mikromol™
Code produit 30050936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050936 25 mg 25mg
17973746 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050936 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0518.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
fenbendazole sulfone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenbendazole Sulfone
CAS 54029-20-8
Noms d’analytes ou de composants Fenbendazole Sulfone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H13 N3 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Methyl [5-(Phenylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Fenbendazole Sulphone, Oxfendazole Imp. B (EP), Carbamic acid, [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Fenbendazole sulfone, HOE 5151, Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Oxfendazole sulfone, Oxfendazole Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3
Nom IUPAC N-[5-(benzènesulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 331.35
Quantité 25 mg
Poids de la formule 331,0627 g/mol