Learn More
Ester éthylique de fenbufène, Mikromol™
Description
ester éthylique de fenbufène
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fenbufen Ethyl Ester |
| CAS | 1230-54-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Fenbufen Ethyl Ester |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C18 H18 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Fenbufen Ethyl Ester, gamma-oxo-[1,1'-Biphenyl]-4-butanoic acid ethyl ester, Propionic acid, 3-(4-biphenylylcarbonyl)-, ethyl ester (7CI), Ethyl 4-(4-phenylphenyl)-4-oxobutyrate, Ethyl gamma-oxo[1,1'-biphenyl]-4-butanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H18O3/c1-2-21-18(20)13-12-17(19)16-10-8-15(9-11-16)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 4-oxo-4-(4-phénylphényl)butanoate d’éthyle |
| Afficher plus |