Learn More
Ester isopropylique de fenbufène, Mikromol™
Code produit 30051603
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051603 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051603 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0918.080025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester isopropylique de fenbufène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenbufen Isopropyl Ester
CAS 2725579-21-3
Noms d’analytes ou de composants Fenbufen Isopropyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H20 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Fenbufen Isopropyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C19H20O3/c1-14(2)22-19(21)13-12-18(20)17-10-8-16(9-11-17)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,14H,12-13H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
Nom IUPAC propan-2-yl 4-oxo-4-(4-phénylphényl)butanoate
Poids moléculaire (g/mol) 296.36
Quantité 25 mg
Poids de la formule 296.1412 g/mol