Learn More
Fenbufen, Mikromol™
Product Code. 18040870
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
18040870 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18040870 Supplier Mikromol Supplier No. MM0918.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Fenbufène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Fenbufen
CAS 36330-85-5
Noms d’analytes ou de composants Fenbufen
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H14 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 3-(4-Biphenylcarbonyl)propionic acid, 3-(4-Phenylbenzoyl)propionic acid, 3-[(Biphenyl-4-yl)carbonyl]propionic acid, 4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Phenylphenyl)-4-oxobutyric acid, 4-(Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, Bufemid, CL 82204, Cinopal, Cinopol, Fenbufen, Lederfen, Napanol, gamma-Oxo[1,1'-biphenyl]-4-butanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19)
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
Nom IUPAC acide 4-oxo-4-(4-phénylphényl)butanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 254.28
Quantité 500 mg
Poids de la formule 254,0943 g/mol