missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenbufen, TRC

Code produit. 30040732
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
25 g
Conditionnement:
100mg
10mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
30040732 100 mg 100mg
18002620 25 g 25g
18082120 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30040732 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF247200100MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 36330-85-5
Nom chimique ou matériau Fenbufen
Poids de la formule 254.0943
Formule InChI InChI=1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19)
Nom IUPAC 4-oxo-4-(4-phenylphenyl)butanoic acid
Formule moléculaire C16 H14 O3
Poids moléculaire (g/mol) 254.28
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
Synonyme 3-(4-Biphenylcarbonyl)propionic acid, 3-(4-Phenylbenzoyl)propionic acid, 3-[(Biphenyl-4-yl)carbonyl]propionic acid, 4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Phenylphenyl)-4-oxobutyric acid, 4-(Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, Bufemid, CL 82204, Cinopal, Cinopol, Fenbufen, Lederfen, Napanol, γ-Oxo[1,1'-biphenyl]-4-butanoic acid

Spécification

Quantité 100 mg
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.