Learn More
(+)-Fenchone 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30317747 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317747 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13460800ME100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Fenchone
CAS 4695-62-9
Noms d’analytes ou de composants (+)-Fenchone
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C10 H16 O
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-, 2-Norbornanone, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-(+)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S)-, (+)-Fenchone, (1S)-Fenchone, (1S,4R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (S)-(+)-Fenchone, (S)-Fenchone, D(+)-Fenchone, D-Fenchone
Formule InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H](C1)C(C)(C)C2=O
Nom IUPAC (1R,4S)-2,2,4-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 152.23
Quantité 1 mL
Poids de la formule 152.1201 g/mol