Learn More
(-)-fenchone, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318176
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11318176
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L15151.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7787-20-4 | C10H16O | 152.237 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-20-4
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.237
Numéro MDL MFCD00151104
Clé InChI LHXDLQBQYFFVNW-GMSGAONNSA-N
Synonyme l-fenchone, 1r-fenchone, 1r,4r-2,2,4-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2r,5r-2,6,6-trimethyl-2,5-methanocyclohexane-1-one
CID PubChem 3034206
Nom IUPAC (1R,4R)-2,2,4-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Fenchone
Point de fusion 3°C to 5°C
Densité 0.945
Point d’ébullition 192°C to 194°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Indice de réfraction 1.463
Quantité 50 g
Beilstein 2042710
Rotation optique −52° (Neat)
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté ≥98%