Learn More
(+)-Alcool fenchylique 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+)-Fenchyl Alcohol |
| CAS | 2217-02-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | (+)-Fenchyl Alcohol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H18 O |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | (+)-Fenchyl alcohol, (1R,2R,4S)-1,3,3-Trimethylnorbornan-2-ol, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, (1R,2R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, (1R-endo)-, (1R,2R,4S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (+)-Fenchol, (1R)-endo-(+)-Fenchol, (1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol, (1R-endo)-Fenchol, D-Fenchol, D-Fenchyl alcohol; |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12CC[C@@H](C1)C(C)(C)[C@@H]2O |
| Afficher plus |