Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fenhexamid |
| CAS | 126833-17-8 |
| % max. CAS | 1 |
| Densité | 1.34 g/cm3 (20°C) |
| Point d’éclair | >150°C |
| Beilstein | 8996658 |
| Couleur | Beige |
| Point de fusion | 155°C |
| Synonyme | N-(2,3-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexanecarboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.20 g/mol |
| Afficher plus |