Learn More
Fenmétramide, LoGiCal
Description
Fenmétramide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fenmetramide |
| CAS | 5588-29-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Fenmetramide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C11 H13 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 3-Morpholinone, 5-methyl-6-phenyl-, 5-Methyl-3-oxo-6-phenyl-3-morpholin, 5-Methyl-6-phenyl-3-morpholinone, Feninetramide, Fenmetramide, McN 1075, NSC 169876 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C11H13NO2/c1-8-11(14-7-10(13)12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,11 H,7H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC1NC(=O)COC1c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 5-méthyl-6-phénylmorpholin-3-one |
| Afficher plus |