Learn More
Fénofibrate, Mikromol™
Code produit 17920836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17920836 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17920836 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0505.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
fénofibrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenofibrate
CAS 49562-28-9
Noms d’analytes ou de composants Fenofibrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H21 Cl O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Fenofibrate, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid 1-methylethyl ester, Ankebin, Antara, Clorofibrate, Elasterin, Fenobrate, Fenogal, Fenotard, Isopropyl 2-[p-(p-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionate, LF 178, Lipanthyl, Lipantil, Lipidil, Lipidil Supra, Lipirex, Lipoclar, Lipofene, Liposit, Lipsin, NSC 281319, Nolipax, Procetofen, Procetofene, Procetoken, Protolipan, Secalip, TriCor
Formule InChI InChI=1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Nom IUPAC propan-2-yl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phénoxy]-2-méthylpropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 360.83
Quantité 500 mg
Poids de la formule 360,1128 g/mol