Learn More
Acide fénofibrique 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fenofibric Acid |
| CAS | 42017-89-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Fenofibric Acid |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C17 H15 Cl O4 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Fenofibrate Imp. B (EP), Fenofibrate USP Related Compound B, Fenofibrate USP RC B, 2[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid, Fenofibric Acid, Propanoic acid, 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid, 2-[4'-(p-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, 2-[p-(p-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, FNF acid, LF 153, LF 178 acid, NSC 281318, Procetofenic acid, alpha-1081, Fenofibrate Related Compound B, Fenofibrate Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21) |
| SMILES | CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O |
| Afficher plus |